Merck
157791
Sigma-Aldrich
Phosphorus trichloride
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Phosphorus(III) chloride
About This Item
Wzór liniowy:
PCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.33
Beilstein:
969177
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
4.75 (vs air)
ciśnienie pary
100 mmHg ( 20 °C)
125 mmHg ( 25 °C)
385 mmHg ( 55 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5148 (lit.)
bp
74-78 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
gęstość
1.574 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClP(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
Klucz InChI
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Trójchlorek fosforu jest lekko żółtą lub bezbarwną dymiącą cieczą, która znajduje zastosowanie w elektroosadzaniu metalu na gumie i w przygotowywaniu pestycydów. Może ulegać reakcji z chlorem gazowym, tworząc pięciochlorek fosforu.
Zbadano widma rotacyjne trichlorku fosforu w zakresie mikrofalowym. Opisano jego reakcję ze związkami nienasyconymi w obecności nadtlenku diacetylu.
Zastosowanie
Trójchlorek fosforu może być stosowany do otrzymywania następujących substancji:
  • dichlorki alkilofosfoniowe
  • benzidronian
  • 4-(dibromometylo)-podstawione benzeny z fosforową grupą funkcyjną w łańcuchu bocznym
  • dinukleozydowy fosforochlorydyn
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and properties of 4-(dibromomethyl) benzenecarbaldehyde.
Gazizov MB, et al.
Tetrahedron Letters, 57(2), 210-212 (2016)
Clugston, M. and Flemming, R
Advanced Chemistry (2000)
Yousef Beni et al.
Tetrahedron letters, 56(17), 2247-2250 (2015-12-15)
Dinucleoside phosphorochloridite were synthesized from phosphorus trichloride and three nucleoside analogues, 3'-fluoro-2',3'-dideoxythymidine (FLT), 2',3'-dideoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine (FTC), and 2',3'-dideoxy-3'-thiacytidine (3TC), in a multistep synthesis. Polymer-bound
The addition of phosphorus trichloride to olefins.
Kharasch MS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 67(10), 1864-1865 (1945)
The microwave spectra and molecular structure of phosphorus and arsenic trichloride.
Kisliuk P and Townes CH.
J. Chem. Phys., 18(8), 1109-1110 (1950)