Kluczowe dokumenty
79590
Phosphorus pentachloride
purum p.a., ≥98.0% (AT)
Synonim(y):
Phosphorus(V) chloride
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.016 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
klasa czystości
purum p.a.
Próba
≥98.0% (AT)
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% total of sulfur (S)
pH
1 (5 g/L)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
Klucz InChI
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- chlorek benzenosulfonylu
- dinitryl malonowy
- aromatyczne chlorki sulfonylowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?