Kluczowe dokumenty
157775
Phosphorus pentachloride
reagent grade, 95%
Synonim(y):
Phosphorus(V) chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
95%
Formularz
powder
pH
1 (5 g/L)
mp
179-181 °C (subl.) (lit.)
ciąg SMILES
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
Klucz InChI
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- benzenesulfonyl chloride
- malonic dinitrile
- aromatic sulfonyl chlorides
Phosphorus pentachloride may be used as halogenating reagent to convert any substituted aldehyde into the corresponding vinyl halide. It can also undergo reaction with ammonium chloride to yield linear phosphazenes and cyclophosphazenes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?