Key Documents
224294
Thiophosphoryl chloride
98%
Synonim(y):
Phosphorus sulfochloride, Phosphorus thiochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.555 (lit.)
tw
125 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
rozpuszczalność
benzene: soluble(lit.)
carbon disulfide: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
gęstość
1.668 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClP(Cl)(Cl)=S
InChI
1S/Cl3PS/c1-4(2,3)5
Klucz InChI
WQYSXVGEZYESBR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?