Key Documents
236357
3-Hydroxypropionitrile
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
2-Cyanoethanol, Ethylene cyanohydrin, Hydracrylonitrile
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
922 °F
granice wybuchowości
12.1 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425 (lit.)
tw
228 °C (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
rozpuszczalność
diethyl ether: slightly soluble 2.3 % (w/w) at 15 °C(lit.)
acetone: miscible(lit.)
benzene: insoluble(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
carbon tetrachloride: insoluble(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
petroleum ether: insoluble(lit.)
water: miscible(lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2
Klucz InChI
WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- as polar solvent to investigate the orientation of the phospholipid at the surface of the polar solvents by neutral impact collision ion scattering spectroscopy
- in solid state composite electrolyte for dye-sensitized solar cells
- as a reagent for carboxyl protection in peptide synthesis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?