Merck
227307
Sigma-Aldrich
Sodium triethylborohydride solution
1.0 M in toluene
Synonim(y):
Sodium triethylborate, Sodium triethylhydridoborate, Sodium triethylhydroborate
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3NaBH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.99
Beilstein:
4151241
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1.0 M in toluene
gęstość
0.866 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Na+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.Na/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
Klucz InChI
YDTZLEUIYNMRLQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of alcohols by hydrogenation of ketones catalyzed by an iron pincer complex
  • Preparation of alkali metal boron monohydride complexes
  • Coordinative substitution reactions
  • Ligand exchange reactions
  • Hydridic reagent
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1