Kluczowe dokumenty
230170
Tetrabutylammonium borohydride
98%
Synonim(y):
Tetra-n-butylammonium tetrahydridoborate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
124-128 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
[BH4-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BH4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
Klucz InChI
GMBOFJFPOCGSOI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?