Kluczowe dokumenty
B99901
4-tert-Butylphenol
99%
Synonim(y):
4-(1,1-Dimethylethyl)phenol, Butylphen, PTBP, p-tert-Butylphenol
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 70 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
powder
bp
236-238 °C (lit.)
mp
96-101 °C (lit.)
gęstość
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
Klucz InChI
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?