Kluczowe dokumenty
112933
Acetanilide
99%
Synonim(y):
N-Phenylacetamide
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.65 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 114 °C)
Próba
99%
Formularz
solid
temp. samozapłonu
1004 °F
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
321.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
161 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?