Kluczowe dokumenty
NIST141E
Acetanilide
NIST® SRM®141E
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 2 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
GC/MS: suitable
NMR: suitable
Zastosowanie
general analytical
Opis ogólny
Each unit of SRM 141E contains 2 g of crystalline material.
SRM 141E_cert
SRM 141E_SDS
Zastosowanie
Acetanilide standard reference material (SRM) is intended for use in validating microchemical procedures, used for the determination of carbon, hydrogen, and nitrogen in organic matter.
Cechy i korzyści
  • SRM 141E is available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of acetanilide.
  • Certified values are determined using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).  
  • The NIST certificate is provided with storage and use instructions.
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Hydrogen (H), Nitrogen (N) , Oxygen (O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
321.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
161 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2