Merck
NIST2144
m-Chlorobenzoic acid
NIST® SRM® 2144
Synonim(y):
3-Chlorobenzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.57
Beilstein:
907218
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 2 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
153-157 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in the calibration and standardization of microchemical procedures for the determination of chlorine in organic materials. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 2144_cert
SRM 2144_SDS
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Chlorine (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3