Merck
534765
Sigma-Aldrich
2-(4-Fluorophenyl)oxirane
95%
Synonim(y):
4-Fluorostyrene oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7FO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
tw
92 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7FO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
Klucz InChI
ICVNPQMUUHPPOK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
72.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22.2 °C - closed cup