Kluczowe dokumenty
NIST2143
p-Fluorobenzoic acid
NIST®SRM®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5FO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.11
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 2 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
neat
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Fluorine (F)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)