Kluczowe dokumenty
128384
4-Fluorobenzoic acid
98%
Synonim(y):
Kwas p-fluorobenzoesowy
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
182-184 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble
cold water: very slightly soluble
hot water: freely soluble
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?