Kluczowe dokumenty
117390
Kwas 4-metoksybenzoesowy
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
p-Anisic acid, 4-Methoxybenzoic acid, p-Methoxybenzoic acid, Draconic acid
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
mp
182-185 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 2500 parts
alcohol: freely soluble
boiling water: soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
ethyl acetate: freely soluble
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
365.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
185 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?