Kluczowe dokumenty
W394505
p-Anisic acid
≥99%, FG
Synonim(y):
4-Methoxybenzoic acid, p-Methoxybenzoic acid, Draconic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Fragrance grade
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Próba
≥99%
mp
182-185 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
animal
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
365.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
185 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?