Kluczowe dokumenty
136905
4-Methoxybenzyl alcohol
98%
Synonim(y):
p-Anisyl alcohol, Anis alcohol, Anise alcohol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp
22-25 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: insoluble
gęstość
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
COc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9H,6H2,1H3
Klucz InChI
MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
136905-100G | 4061838731524 |
136905-10KG | |
136905-500G | 4061838731531 |
136905-5KG | |
136905-5G | 4061838731548 |