Merck
M11006
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzyl alcohol
98%
Synonim(y):
m-Anisyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
Beilstein:
2042063
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.540 (lit.)
tw
250 °C/723 mmHg (lit.)
gęstość
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
Klucz InChI
IIGNZLVHOZEOPV-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Elyse A Baroncini et al.
International journal of biological macromolecules, 113, 1041-1051 (2018-03-06)
Growing environmental and economic concerns as well as the uncertainty that accompanies finite petrochemical resources contributes to the increase in research and development of bio-based, renewable polymers. Concurrently, industrial and consumer demand for smaller, safer, and more flexible technologies motivates