T53805
Trichloroacetonitrile
98%
Synonim(y):
Trichlorocyanomethane, Tritox
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
58 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
tw
83-84 °C (lit.)
gęstość
1.44 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)C#N
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6
Klucz InChI
DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter