Merck
242489
Sigma-Aldrich
Bromoacetonitrile
97%
Synonim(y):
2-Bromoacetonitrile, Bromomethyl cyanide, Cyanomethyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.95
Beilstein:
956569
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
60-62 °C/24 mmHg (lit.)
gęstość
1.722 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
ciąg SMILES
BrCC#N
InChI
1S/C2H2BrN/c3-1-2-4/h1H2
Klucz InChI
REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bromoacetonitrileis an organic compound, generally used as a cyanoalkyl source. It is also used in organic synthesis as a chemical intermediate and an alkylating agent.
Zastosowanie
Bromoacetonitrile was used in the synthesis of 1-cyanomethyl-1,1-dimethylhydrazinium bromide.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Carles Miró Sabaté et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(5), 1085-1095 (2012-03-03)
1,1-Dimethylhydrazine can be readily alkylated with bromoacetonitrile to form 1-cyanomethyl-1,1-dimethylhydrazinium bromide ([(CH(3))(2)N(CH(2)CN)NH(2)]Br, 1). The metathesis reaction of compound 1 led to the formation of a new family of energetic salts based on the [(CH(3))(2)N(CH(2)CN)NH(2)](+) cation and nitrate (2), perchlorate (3)