Merck
125954
Sigma-Aldrich
Dichloroacetonitrile
98%
Synonim(y):
2,2-dichloroacetonitryl, Cyjanek dichlorometylowy
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2CHCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.94
Beilstein:
1739029
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44 (lit.)
bp
110-112 °C (lit.)
gęstość
1.369 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)C#N
InChI
1S/C2HCl2N/c3-2(4)1-5/h2H
Klucz InChI
STZZWJCGRKXEFF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Dichloroacetonitryl może być użyty jako reagent do przygotowania:
  • Chiralnych α, α-dichloro-β-aminonitryli poprzez katalizowaną Pd enancjoselektywną reakcję typu Mannicha z iminami.
  • α, α-dialkilopodstawione nitryle w reakcji alkilowania z trialkiloboranami w obecności zasady fenoksydowej jako zasady.
  • Halogenowane pirydyny w katalizowanej miedzią reakcji z metakroleiną.
  • α,α-dichloro-β-hydroksy nitryle w reakcji kondensacji z aldehydami i ketonami w obecności zasady alkoksylowej.
  • Selenowe pochodne heterocykli poprzez cyklizację Dielsa-Aldera z selenoaldehydami.
  • Dichloroacetonitryl może być również stosowany do opracowania skutecznej metody ekstrakcji i oznaczania powszechnych lotnych chlorowcowanych produktów ubocznych dezynfekcji przy użyciu statycznej techniki headspace w połączeniu z chromatografią gazową i spektrometrią mas.
Działania biochem./fizjol.
Dichloroacetonitryl jest bezpośrednio działającym mutagenem i indukuje pęknięcia nici DNA w hodowanych ludzkich komórkach limfoblastycznych. Indukuje apoptozę lub nekrozę w linii komórkowej mysich makrofagów poprzez pośredniczone przez reaktywne formy tlenu oksydacyjne mechanizmy uszkodzeń komórkowych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Isabel Montesinos et al.
Journal of chromatography. A, 1310, 113-120 (2013-09-03)
A simple and efficient method has been developed for the extraction and determination of sixteen common volatile halogenated disinfection by-products (DBPs) using the static headspace (HS) technique coupled with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The DBPs determined included trihalomethanes (THMs), halonitromethanes
M K Smith et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 12(4), 765-772 (1989-05-01)
Dichloroacetonitrile (DCAN), a by-product of drinking water disinfection formed by reaction of chlorine with background organic materials, was evaluated for its developmental effects in pregnant Long-Evans rats. Animals were dosed by oral intubation on Gestation Days 6-18 (plug = 0)
Dichloroacetonitrile
GL Bundy
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Speciation of common volatile halogenated disinfection by-products in tap water under different oxidising agents
Montesinos I and Gallego M
Journal of Chromatography A, 1310, 113-120 (2013)
M R Roby et al.
Environmental health perspectives, 69, 215-220 (1986-11-01)
The excretion and tissue distribution of [1-14C]dichloroacetonitrile and [2-14C]dichloroacetonitrile were studied in male Fischer 344 rats and male B6C3F1 mice. Three dose levels of dichloroacetonitrile (DCAN) (0.2, 2, or 15 mg/kg) were administered to rats and two dose levels of