Merck
N32407
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
99%
Synonim(y):
2-Norbornene, Norbornylene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.15
Beilstein:
1098544
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
bp
96 °C (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H10/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/t6-,7+
Klucz InChI
JFNLZVQOOSMTJK-KNVOCYPGSA-N
Opis ogólny
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene is a cyclic olefin used in the transition metal-catalyzed dimerization of alkene.
The vinylic polymerization of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (norbornene) with Co(II) compounds and the metallocene [η5-(C5Me5)Co-η2-Cl]2, in chlorobenzene activated with methylaluminoxane (MAO) has been reported. Co(II) catalyzed polymerization of bicyclo[2.2.1]hept-2-ene in the presence of ethene has been reported.
Zastosowanie
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene may be used in the preparation of cis,exo-2,3-diarylsubstituted bicyclo[2.2.1]heptanes or bicyclo [2.2.1] hept-2-enes.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
17.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A new palladium catalyzed synthesis of cis, exo-2, 3-diarylsubstituted bicyclo [2.2. 1] heptanes or bicyclo [2.2. 1] hept-2-enes.
Catellani M, et al.
Tetrahedron, 45(16), 5263-5268 (1989)
Co (II)-catalyzed polymerization of bicyclo [2.2. 1] hept-2-ene in the presence of ethene.
Alt FP and Heitz W.
Acta Polym., 49(9), 477-481 (1998)
Vinylic polymerization of bicyclo [2.2. 1] hept-2-ene by Co (II)-catalysis.
Alt FP and Heitz W.
Macromolecular Chemistry and Physics, 199(9), 1951-1956 (1998)
P Veeraraghavan Ramachandran et al.
Organic letters, 12(20), 4474-4477 (2010-09-21)
The first boron-mediated enolization-aldolization of 3,3,3-trifluoropropionates has been reported. The preparation and application of bis-exo-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ylboron triflate as a superior reagent for diastereospecific enolization has also been described.
Self-activation in de novo designed mimics of cell-penetrating peptides.
Abhigyan Som et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(27), 6147-6150 (2011-05-19)