Merck
903655
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexyl-2-norbornene
Synonim(y):
1-Cyclohexylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.30
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Zastosowanie
1-Cyclohexyl-2-norbornene is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for us in norbornene/palladium catalysis. The catalytic system of 1-Cyclohexyl-2-norbornene, [PdCl(allyl)]2 (683396), and RuPhos (663131) can be used for the site-selective ortho functionalization of aryl iodides.1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)