Merck
772828
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2-endo-acetic acid
Synonim(y):
Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylacetic acid, Norbornene acetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495
gęstość
1.124 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(CC1C[C@@H]2C=C[C@H]1C2)=O
InChI
1S/C9H12O2/c10-9(11)5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-8H,3-5H2,(H,10,11)/t6-,7+,8?/m1/s1
Klucz InChI
HRVGJQMCNYJEHM-KVARREAHSA-N
Zastosowanie
Norbornen funkcjonalizowany kwasem karboksylowym. Kwas karboksylowy może być stosowany do modyfikacji związków zawierających aminy, takich jak reszty lizyny na białkach/peptydach za pomocą standardowych metod sprzęgania peptydów. Wykazano, że norbornen reaguje z 1,2,4,5-tetrazyną w reakcji cykloaddycji Dielsa-Aldera z odwrotnym zapotrzebowaniem na elektrony, która jest bioortogonalną reakcją chemii typu "click", wykazującą przydatność w zastosowaniach obrazowania biologicznego.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hee-Sun Han et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(23), 7838-7839 (2010-05-21)
We present a bioorthogonal and modular conjugation method for efficient coupling of organic dyes and biomolecules to quantum dots (QDs) using a norbornene-tetrazine cycloaddition. The use of noncoordinating functional groups combined with the rapid rate of the cycloaddition leads to
Neal K Devaraj et al.
Bioconjugate chemistry, 19(12), 2297-2299 (2008-12-05)
Bioorthogonal tetrazine cycloadditions have been applied to live cell labeling. Tetrazines react irreversibly with the strained dienophile norbornene forming dihydropyrazine products and dinitrogen. The reaction is high yielding, selective, and fast in aqueous media. Her2/neu receptors on live human breast
Global Trade Item Number
SKUGTIN
772828-1G4061826736289
772828-250MG4061833231418