Merck
903647
Sigma-Aldrich
1-Heptyl-2-norbornene
≥95%
Synonim(y):
1-Heptylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.34
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Zastosowanie
1-Heptylo-2-norbornen jest ligandem norbornenowym opracowanym w laboratorium Guanbing Dong dla nas w katalizie norbornenowo-palladowej. Układ katalityczny 1-Heptylo-2-norbornenu, [PdCl(allil)]2 (683396) i RuPhos (663131) może być stosowany do selektywnej funkcjonalizacji orto jodków arylowych.>1.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianchun Wang et al.
Nature chemistry, 10(8), 866-872 (2018-06-27)
Achieving site-selectivity in arene functionalization that is complementary to the site-selectivity from electrophilic aromatic substitution reactions has been a long-standing quest in organic synthesis. Palladium/norbornene cooperative catalysis potentially offers a unique approach to this problem, but its use has been