Merck
903698
Sigma-Aldrich
1-Isopropyl-4-methyl-5-norbornene
Synonim(y):
1-Isopropyl-4-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-en
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.26
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
1-Isopropyl-4-methyl-5-norbornene is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for us in norbornene/palladium catalysis. The catalytic system of 1-Isopropyl-4-methyl-5-norbornene, [PdCl(allyl)]2 (683396), and RuPhos (663131) can be used for the site-selective ortho functionalization of aryl iodides.1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianchun Wang et al.
Nature chemistry, 10(8), 866-872 (2018-06-27)
Achieving site-selectivity in arene functionalization that is complementary to the site-selectivity from electrophilic aromatic substitution reactions has been a long-standing quest in organic synthesis. Palladium/norbornene cooperative catalysis potentially offers a unique approach to this problem, but its use has been