Merck
921750
Sigma-Aldrich
endo-N-Methyl-5-norbornene-2-carboxamide
≥95%
Synonim(y):
endo-N-metylobicyklo[2.2.1]hept-5-en-2-karboksyamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
105-108 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Endo-N-metylo-5-norborneno-2-karboksyamid jest ligandem norbornenowym opracowanym w laboratorium Guanbing Dong do stosowania w katalizie norbornenowo-palladowej.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)