Merck
273031
Sigma-Aldrich
3-Chloroperbenzoic acid
≤77%
Synonim(y):
meta-Chloroperbenzoic acid, 3-Chloroperoxybenzoic acid, MCPBA
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.57
Beilstein:
608317
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≤77%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
69-71 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
hydroperoxide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OOC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)11-10/h1-4,10H
Klucz InChI
NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Chloroperbenzoic acid is a strong oxidizing agent mainly used for the epoxidation of alkenes and also in the Baeyer-Villiger oxidation of ketones to esters.
Zastosowanie
3-Chloroperbenzoic acid has been used in the oxidation of N-p-tolylsulfinyl-(E)-1-phenylethylideneimine to N-p-tolylsulfonyl (E)-1-phenylethylideneimine using dichloromethane as a solvent. It has also been used in the preparation of mono- and di-epoxy-functionalized poly(3-hydroxybutyrate)-based reactive polymers. MCPBA is also an effective oxidizing agent for conversion of α-amide substituted polyesters to their corresponding polysulfones with tunable thermal properties.
Effective oxidant for epoxidizing di-, tri-, and tetra-substituted olefins.
Inne uwagi
remainder 3-chlorobenzoic acid and water
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chiral Mn (III) salen complexes covalently bonded on modified MCM-41 and SBA-15 as efficient catalysts for enantioselective epoxidation of nonfunctionalized alkenes.
Kureshy R
J. Catal., 238(1), 134-141 (2006)
Rearrangements of organic peroxides and related processes.
Yaremenko I
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 12, 1647-1647 (2016)
Preparation of N?p?Tolylsulfonyl?(E)?1?Phenylethylideneimine.
Ruano J
Organic Syntheses, 129-138 (2007)
Passerini addition polymerization of an AB-type monomer?a convenient route to versatile polyesters.
Sehlinger A
European Polymer Journal, 50, 150-157 (2014)
Lorenzo Gualandi et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(7), 3558-3563 (2018-09-20)
The synthesis of novel dibenzo-24-crown ether substituted nitroxides and their use as spin probes for the detection of cation guests by EPR are reported. Formation of a host-guest complex between the proposed spin probes and several cations, both organic and
Produkty
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
Utlenianie Baeyera-Villigera polega na oksydacyjnym rozszczepieniu wiązania węgiel-węgiel sąsiadującego z karbonylem, co przekształca ketony w estry, a cykliczne ketony w laktony.