Kluczowe dokumenty
228036
OXONE®, monopersulfate compound
Synonim(y):
Potassium peroxymonosulfate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.0000017 hPa
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
>4.0% (active oxygen basis (by Na2S2O3, titration))
pH
2.1 (77 °C, 30 g/L)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.O[S+]([O-])([O-])(=O)=O.O[S+]([O-])([O-])(=O)=O
InChI
1S/5K.2H2O5S.2H2O4S/c;;;;;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h;;;;;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
Klucz InChI
HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
2-Iodoxybenzenesulfonic Acid as an Extremely Active Catalyst for the Selective Oxidation of Alcohols to Aldehydes, Ketones, Carboxylic Acids, and Enones with Oxone
A Convenient Halogenation of α,β-Unsaturated Carbonyl Compounds with OXONE® and Hydrohalic Acid (HBr, HCl)
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis