Kluczowe dokumenty
148075
Kamfora
96%
Synonim(y):
(±)-Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
4 mmHg ( 70 °C)
Próba
96%
temp. samozapłonu
870 °F
granice wybuchowości
3.5 %
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 1 g/L, clear, colorless
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
Klucz InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
Utlenianie Baeyera-Villigera polega na oksydacyjnym rozszczepieniu wiązania węgiel-węgiel sąsiadującego z karbonylem, co przekształca ketony w estry, a cykliczne ketony w laktony.
Chromatograms
suitable for GCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
148075-2KG | |
148075-500G | 4061838737823 |
148075-100G | 4061838737816 |
148075-5G |