GC Analysis of Camphor Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ G-DP
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
standardowe
column
Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven
100 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 30 psi
sample
peaks 1 & 2: camphor enantiomers