Merck
Kolumny GC, akcesoria i adsorbenty
Chromatografia gazowa (GC) jest techniką chromatograficzną stosowaną do szybkiego rozdzielania lotnych związków przy użyciu obojętnego gazu nośnego (fazy ruchomej). Faza ruchoma przepycha związki gazowe przez ogrzewaną kolumnę, która jest pokryta stałą lub ciekłą fazą stacjonarną. Różnice we właściwościach chemicznych i fizycznych odparowanych związków oraz ich interakcje z fazą stacjonarną są podstawą procesu separacji. 
Zobacz polecane produkty:
Powiązane zasoby
  • Specyfikacja rozpuszczalnika SupraSolv® GC
    Nasze rozpuszczalniki GC zostały specjalnie opracowane i przetestowane pod kątem detekcji ECD, FID i MS lub chromatografii gazowej w przestrzeni nadpowierzchniowej, aby zapewnić dokładne, wiarygodne i powtarzalne wyniki analityczne.
  • Brochure: GC Workflow
    We provide a comprehensive range of high quality tools for each step of the GC workflow ensuring accuracy, precision and consistency of your analysis.
  • GC Columns Selection Guide
    An optimized chromatographic separation begins with the column. The selection of the proper capillary column for any application should be based on four significant factors: stationary phase, column I.D., film thickness, and column length.
  • Brochure: GC Solvents
    As the world’s leading supplier of high-purity solvents, we offer a full range of products for every gas chromatography application in the laboratory - including highly sensitive pesticide and dioxin analyses.
  • Brochure: GC Accessories
    Choosing the proper items for routine system maintenance and new column installation can save costly downtime and rework, plus help prevent inaccurate chromatographic results.
  • Guide: Environmental & Agricultural GC Columns Selection Guide
    We have developed the most extensive line of special purpose columns designed for industry specific applications. These columns are manufactured to deliver high resolution, great analyte response, low bleed, and long column life to achieve the analytical performance you require.
  • Flyer: Determination of Benzene in Reformulated Gasoline
    The amount of benzene in gasoline is a concern because it is a known human carcinogen, and exposure to it has been linked to detrimental health effects.
  • Application Note: GC-FID Method with Nitrogen as Carrier Gas for Simple-Routine Analysis of Essential Oils
    The research examines nitrogen (N2) as an alternative to helium for GC-FID analysis of bergamot essential oil. By increasing nitrogen's velocity to 20 cm/s, analysis times comparable to helium were achieved, successfully quantifying 67 terpenes in 47 minutes with an optimized peak attribution model.
  • Application Note: Hydrogen as Carrier Gas: A Reliable GC-MS Method for the Qualitative Analysis of Essential Oils
    This research is focused on the development of a gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method for the analysis of essential oils by using hydrogen (H2) as carrier gas.
Strona 1 z 2
Kolumny GC
Ulepszony rozdział chromatograficzny rozpoczyna się od wyboru odpowiedniej kolumny. W GC dostępne są dwa rodzaje kolumn: kolumny kapilarne i kolumny pakowane.
Pakowane kolumny GC
Pakowane kolumny GC składają się z rurek ze stali nierdzewnej, PTFE lub szkła wypełnionych materiałem wypełniającym (fazą stacjonarną). Kolumny pakowane mogą obsługiwać większe objętości próbek i nie są podatne na zanieczyszczenia. Kolumny szklane są używane do zastosowań wymagających wysokiej obojętności, kolumny metalowe są wykorzystywane do mniej wymagających zastosowań, a kolumny PTFE są preferowane do zastosowań w niskich temperaturach.
Kolumny kapilarne GC
Kolumny kapilarne GC najlepiej nadają się do bardzo czułych testów. Kolumny kapilarne składają się z cienkiej rurki z topionego szkła krzemionkowego, w której faza stacjonarna jest chemicznie związana lub powleczona na wewnętrznej powierzchni kolumny.
Niepolarne kolumny GC najlepiej nadają się do analizy związków niepolarnych (np. alkanów). Equity®-1, Petrocol®, SPB®-1, SPB®-Octyl i SLB®-5ms są wysoce zalecanymi produktami do separacji związków niepolarnych. Polarne kolumny GC są najbardziej wydajne w rozdzielaniu polarnych analitów. SPB®-624, OVI-G43, SPB®- 20, Equity®-1701, SPB®-35, SPB®-50, SPB®-225, PAG, SPB®-1000, SLB®-IL60i i Nukol™ to niektóre z kolumn polarnych, które zapewniają najlepszą separację związków polarnych.
Wysoko polarne kolumny obejmują te, które zawierają fazy stacjonarne z wyższym procentem cyjanopropylowych grup funkcyjnych. Fazy te wykazują różnorodne interakcje nadające się do rozdzielania związków polaryzowalnych. Związki polaryzowalne to związki zawierające C i H, ale z jednym lub więcej wiązaniami C=C lub C≡C. Do wysoce polarnych kolumn kapilarnych należą SP®-2330, SP®-2331, SP®-2380, SP®-2560, SP®-2340, TCEP, SLB®-IL111i.
Akcesoria GC
Akcesoria GC odpowiednie dla popularnych instrumentów GC obejmują septa GC, wkładki wlotowe, uszczelki wlotowe, tuleje, nakrętki, kolumny ochronne, złącza, przepływomierze, narzędzia ręczne, strzykawki, fiolki i lampy detektora fotojonizacyjnego (PID).
Oczyszczanie gazu i zarządzanie gazem
System dostarczania gazu musi dostarczać gaz fazy ruchomej o wysokiej czystości pod odpowiednim ciśnieniem w zależności od jego przeznaczenia. Oferujemy produkty, które oczyszczają i zarządzają strumieniem gazu (He, H, N, Ar), w tym oczyszczacze, produkty hydrauliczne i regulacyjne oraz generatory gazu i sprężarki powietrza.
Carbon GC Adsorbents
Oferujemy wysoce zaawansowane technicznie absorbenty węglowe (Carbosieve®, Graphsphere™, Carbotrap®, and Carbopack™) oraz kilka powszechnie stosowanych sit molekularnych i porowatych adsorbentów polimerowych do analizy GC. Kluczowe cechy naszych adsorbentów węglowych obejmują:
  • Twarde i niełamliwe
  • Wysoko porowate
  • Z natury hydrofobowe, a więc odpowiednie do wilgotnych środowisk
  • Stosowane do cząsteczek o wielkości analitu w stosunku do C2-C5 n-alkanów