Merck
Strona głównaGas Chromatography (GC)Specyfikacja rozpuszczalnika GC SupraSolv®
Specyfikacja rozpuszczalnika GC SupraSolv®
Nasze rozpuszczalniki GC są idealne do wszystkich zastosowań chromatografii gazowej. Rozpuszczalniki te zostały specjalnie opracowane i przetestowane pod kątem detekcji ECD, FID i MS, aby zapewnić maksymalny stosunek sygnału do szumu w największym określonym zakresie czasu retencji. Nasze rozpuszczalniki do chromatografii gazowej headspace zostały opracowane specjalnie do analizy pozostałości rozpuszczalników w substancjach leczniczych, substancjach pomocniczych i produktach leczniczych zgodnie z Ph. Eur. i USP. Wysoka czystość jest zapewniona dzięki specjalnie zaprojektowanym procesom produkcyjnym w celu uzyskania dokładnych, wiarygodnych i powtarzalnych wyników analitycznych.
Specyfikacja rozpuszczalników SupraSolv® GC
SupraSolv® rozpuszczalnikiSupraSolv® Headspace
do analizy pozostałości rozpuszczalników
SupraSolv® hypergrade do organicznej analizy śladowejSupraSolv®
dla GC-ECD/FID
SupraSolv®
dla GC-MS
Test przydatnościTechnika GC HeadspaceDetektor wychwytu elektronów, detektor płomieniowo-jonizacyjny i spektroskopia masowaDetektor wychwytu elektronów i detektor płomieniowo-jonizacyjnyGC-MS/MS
.Opisy Wolne od zanieczyszczeń, które mogłyby zakłócać analizę GC poprzez koelucję z pikami zainteresowania w próbceWąska specyfikacja, najwyższa czystość i większy zakres czasu retencji; substancje niskowrzące mogą być niezawodnie wykrywane; dopuszczalne stężenie sygnałów zakłócających w zakresie czasu retencji jest niższeSpełniają wymagania metody EPA 508 i rygorystyczne wymagania kapilarnej chromatografii gazowej; rozpuszczalniki destylowane ze szkła zapewniają wyjątkową jakość i niski poziom pozostałościPoddawane rygorystycznym procedurom oczyszczania i zapewniają wysoką czystość chemiczną; najniższy profil zanieczyszczeń i minimalny stosunek sygnału do szumu w specyfikacji
SpecyfikacjaKażda pozostałość rozpuszczalnika klasy 1 wg. CH ≤ 1 µg/g
Każda pozostałość rozpuszczalnika klasy 2 wg. CH ≤ 10 µg/g
Każdy rozpuszczalnik resztkowy klasy 3 acc. CH ≤ 50 µg/g
≤ 1 ng/ml w porównaniu do Tetrachlorometanu GC-ECD
≤ 2 pg/ml w porównaniu do Lindanu GC-ECD
≤ 2 ng/ml w porównaniu z n-tetradekanem GC-FID
≤ 2 ng/ml w porównaniu z n-tetradekanem GC-MS
3 pg/ml w porównaniu do Lindane GC-ECD
≤ 3 ng/ml w porównaniu do n-Tetradecane GC-FID
≤ 3 ng/ml w porównaniu do n-Tetradecane GC-MS
KorzyściNiezwykle wysoka czystość skutkująca bardzo niskim poziomem wyjściowym
Mikrofiltrowany (0.2 μm)
Pakowany w atmosferze gazu obojętnego w celu wydłużenia okresu przechowywania
Spełnia wytyczne USP, Ph. Eur. i ICH
Niezwykle niski poziom zanieczyszczeń resztkowych
Gatunek uniwersalny
Bardzo wysoka czystość
Poprawia żywotność kolumny ze względu na wyjątkowo niską zawartość substancji nielotnych
Niski poziom pozostałości<
Bardzo wysoka czystość
Poprawia żywotność kolumny dzięki wyjątkowo niskiej zawartości substancji nielotnych
ZastosowaniaAnaliza pozostałości rozpuszczalników w substancjach i produktach leczniczych wg. Ph Eur & USPAnaliza pestycydów
Analiza pozostałości organicznych
Lotne chlorowcopochodne węglowodorów w wodzie
Polichlorowane bifenyle (PCB) w wodzie
Wykrywanie akrylamidu w żywności
Analiza BTX (benzen, toluen, ksylen)
Indeks węglowodorowo-olejowy w wodzie
Oznaczanie emisji w materiałach kokpitów samochodowych
Analiza dioksyn i furanów (PCDD/PCDF)
Analiza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
Analiza pestycydów wg. QuEChERS
Oznaczanie ftalanów w tworzywach sztucznych
Rozpuszczalniki SupraSolv® do chromatografii gazowej ECD i FID
RozpuszczalnikDostępne wielkości opakowańNumer produktu
Aceton1 L GL ,2.5 L GL ,4 L GL ,30 L ST100012.
Acetonitryl1L GL ,2.5L GL100017
eter metylowo-butylowy1 L GL ,2.5 L GL101995
Chloroform, stabilizowany1 L GL ,2.5 L GL102432
Cyloheksan1 L GL ,2.5 L GL ,4 L GL ,10 L ST102817
Dichlorometan, stabilizowany1 L GL ,2.5 L GL ,4 L GL ,10 L ST106054
Eter dietylowy, stabilizowany1 L GL ,2.5 L GL ,4 L GL100931
N,N-Dimetyloformamid1 L GL ,2.5 L GL110983
Ethanol1 L GL ,2.5 L GL102371
Octan etylu
1 L GL ,2.5 L GL, 4 L GL, 10 L ST, 30 L ST
110972.
n-Hexane1 L GL ,2.5 L GL ,4 L GL ,10 L ST ,30 L ST104371
Isoheksan2.5 L GL104340
Isooktan1 L GL ,2.5 L GL115440
Metanol1 L GL ,2.5 L GL,4 L GL106011
n-Pentan1 L GL ,2.5 L GL100882
Benzyna naftowa (40 - 60 °C)1 L GL ,2.5 L GL, 4 L GL, 10 L ST, 30 L ST101772
2-Propanol1 L GL ,2.5 L GL100998
Toluene1 L GL ,2.5 L GL ,4 L GL108389
Woda1 L GL ,2.5 L GL102699
GL = szklana butelka I ST = beczka ze stali nierdzewnej I * = suma izomerów heksanu + metylocyklopentanu (GC) ≥ 99.8 %
GC-ECD (zakres retencji poszczególnych sygnałów od 1,2,4-trichlorobenzenu do decachlorobifenylu (wzorzec lindanu)) :, 3 pg/mL
GC-FID (zakres retencji poszczególnych sygnałów od n-undekanu do n-tetrakontanu (wzorzec n-tetradekanu)) :, 3 ng/mL
SupraSolv® rozpuszczalniki do chromatografii gazowej MS
RozpuszczalnikDostępne wielkości opakowańNumer produktu
Aceton1L GL, 2.5L GL100658
Acetonitryl1L GL, 2.5L GL100665
Cyloheksan1L GL, 2.5L GL100667
Dichlorometan, stabilizowany1L GL, 2.5L GL100668
Octan etylu1L GL, 2.5L GL100789
n-Hexane1L GL, 2.5L GL100795
Metanol1L GL, 2.5L GL100837
Toluene1L GL, 2.5L GL100849
Woda1L GL, 2.5L GL103702
Woda, odczynnik ACS, do analizy ultratrace1L GL14211
1-Metylo-2-pirolidynon1L GL43729
piwalan metylu1L GL52596
GL = szklana butelka I * = suma izomerów heksanu + cyklopentanu metylu (GC) ≥ 99,8%
GC-MS (zakres retencji od n-undekanu do n-tetrakontanu; obszar skanowania 30 - 600 amu pojedynczych sygnałów (standard n-tetrakontanu)) ≤ 3 ng/ml
SupraSolv® headspace do analizy pozostałości rozpuszczalników zgodnie z ICH, Ph Eur i USP.
RozpuszczalnikDostępne rozmiary opakowańNumer produktu
1-Metylo-2-pirolidon0.5L GL, 1L GL, 2.5L GL102497
Alkohol benzylowy1L GL, 2.5L GL102695
N,N-Dimetyloacetamid0.5L GL, 1L GL100399
N,N-Dimetyloformamid1L GL, 2.5L GL100202
Sulfotlenek dimetylu1L GL, 2.5L GL101900
Woda1L GL, 2.5L GL100577
GL = butelka szklana
Każda pozostałość rozpuszczalnika klasy 1 wg. CH ≤ 1 μg/g
Każda pozostałość rozpuszczalnika klasy 2 wg. CH ≤ 10 μg/g
Każda pozostałość rozpuszczalnika klasy 3 acc. CH ≤ 50 μg/g
SupraSolv® - rozpuszczalniki najwyższej jakości do organicznej analizy śladowej
RozpuszczalnikDostępne wielkości opakowańNumer produktu
Dichlorometan1L GL106454
n-Hexane1L GL, 2.5L GL104369
n-Pentane1L GL, 2.5L GL107288
Benzyna naftowa (40 - 60°C)1L GL, 2.5L GL116740
GL = szklana butelka
* Suma izomerów heksanu + metylocyklopentanu (GC) > 99.9 %
GC-ECD (zakres retencji pojedynczych sygnałów od dichlorometanu do 1,2,4-trichlorobenzenu (wzorzec tetrachlorometanu)) ≤ 1 ng/ml
GC-ECD (zakres retencji pojedynczych sygnałów od 1,2,4-trichlorobenzenu do dekachlorobifenylu (wzorzec lindanu)) ≤ 2 pg/ml< br>br> GC-FID (zakres retencji poszczególnych sygnałów od n-undekanu do n-tetrakontanu (wzorzec n-tetradekanu)) ≤ 2 ng/ml
GC-MS (zakres retencji od n-undekanu do n-tetrakontanu; obszar skanowania 30 - 600 amu poszczególnych sygnałów (wzorzec n-tetradekanu)) ≤ 2 ng/ml