Merck
Strona głównaMetoda przygotowania próbki QuEChERSPorównanie produktów QuEChERS do ekstrakcji pestycydów planarnych ze szpinaku
Porównanie produktów QuEChERS do ekstrakcji pestycydów planarnych ze szpinaku
Michael Ye, Jennifer Claus
Reporter US Volume 34.3
Wprowadzenie
Heksachlorobenzen i chlorotalonil to pestycydy o strukturze planarnej, które są powszechnie stosowane podczas uprawy szpinaku i innych zielonych roślin liściastych. Obecność dużych cząsteczek pigmentu, takich jak chlorofil w matrycach zielonej żywności, często utrudnia ekstrakcję i analizę tych pozostałości. Zarówno w analizach GC/MS, jak i LC/MS/MS, chlorofil jest bardzo problematyczny. Gromadzi się we wlocie i pogarsza wydajność kolumny w GC/MS, a także zanieczyszcza źródło LC/MS/MS.
QuEChERS "Szybkie, łatwe, tanie, skuteczne, wytrzymałe i bezpieczne" metody ekstrakcji i oczyszczania są powszechnie stosowane do przygotowania próbek żywności do oznaczania pozostałości pestycydów. Aby usunąć zakłócenia chlorofilu, zaleca się stosowanie grafityzowanej sadzy (GCB) do usuwania chlorofilu i innych zakłóceń pigmentowych. Podczas gdy tradycyjna GCB skutecznie usuwa cząsteczki pigmentu, zatrzymuje również pestycydy planarne w wyniku interakcji π-π między węglem grafitowym a planarnymi strukturami pestycydów. Aby złagodzić ten problem, producenci rurek QuEChERS sugerują użycie mniejszej ilości GCB w rurce czyszczącej lub dodanie toluenu do ekstraktu acetonitrylowego w celu zmniejszenia wiązania planarnych pestycydów z GCB.
Ten manuskrypt zawiera porównanie pięciu produktów QuEChERS opracowanych do usuwania chlorofilu z zielonych próbek. Porównane zostanie usuwanie chlorofilu, tła i odzyskiwanie analitu z pestycydów planarnych.
Doświadczalne
Organiczny szpinak poddano maceracji i ekstrakcji acetonitrylem. Procedura przedstawiona na Rysunku 1 w pełni opisuje procedurę ekstrakcji i oczyszczania do użytku z probówkami Supel™ QuE Verde i Supel QuE PSA/ENVI-Carb™ o pojemności 2 ml. Ekstrakcję i oczyszczanie QuEChERS przeprowadzono w sposób podobny do opisanego w oficjalnej metodzie AOAC International 2007.01; jednak probówki Supel QuE Verde 2 ml i 15 ml można również zastąpić w części oczyszczania oficjalnej metody EN15663:2008.1,2 Do oceny produktów innych marek zastosowano procedurę opisaną przez każdego producenta. Ekstrakt acetonitrylowy został wzbogacony mieszaniną składającą się głównie z pestycydów planarnych w acetonitrylu do stężenia 50 ng/ml. Próbki wprowadzono po ekstrakcji w celu zbadania wydajności sorbentów oczyszczających tylko w odniesieniu do danych pestycydów. Ekstrakcje przeprowadzono w trzech powtórzeniach. Analizę końcowych ekstraktów przeprowadzono metodą GC/MS przy użyciu warunków GC wymienionych na Rysunku 2.
Ekstrakcja i oczyszczanie szpinaku
Rysunek 1.Ekstrakcja i oczyszczanie szpinaku przy użyciu Supel™ QuE Verde i Supel QuE ENVI-Carb™ 2 mL Tube
Tabela 1.Warunki dla rysunku 2
Pełne skanowanie GC/MS szpinaku bez domieszek
Rysunek 2.Pełne skanowanie GC/MS niezanieczyszczonego ekstraktu szpinaku po oczyszczeniu za pomocą (a) Brand A, (b) Brand W, (c) Brand R i (d) Supel™ QuE Verde QuEChERS Cleanup Tubes
Wyniki i dyskusja
Chromatogramy ekstraktu bez domieszki acetonitrylu metodą GC/MS w trybie pełnego skanowania przedstawiono na Rysunku 2. Tło było znacznie niższe przy użyciu Supel QuE Verde.
Rysunek 3 pokazuje ekstrakty szpinaku po oczyszczeniu różnymi probówkami QuEChERS o pojemności 2 ml. Usunięcie większości zielonego pigmentu obserwuje się przy użyciu probówek Supel QuE Verde. Całkowite usunięcie chlorofilu oceniono za pomocą spektrofotometru, mierząc absorbancję przy 664 nm, 647 nm i 630 nm i porównując przetworzone ekstrakty z początkowym ekstraktem acetonitrylowym każdego materiału roślinnego (Rysunek 4). Usunięcie chlorofilu wyniosło 95% lub więcej dla Supel QuE Verde, Supel QuE PSA/ENVI-Carb i Brand W. Brand A i Brand R wykazały mniej niż 95% usunięcie chlorofilu.
Średnie odzyski analitów uzyskane z ekstraktów szpinaku o stężeniu 50 ng/ml przy użyciu probówek czyszczących QuEChERS o pojemności 2 ml podsumowano na Rysunku 5. W przypadku probówek Supel QuE Verde odzyski mieściły się w zakresie od 75% do 120% dla wszystkich testowanych pestycydów planarnych. W przypadku innych probówek odzysk wielu pozostałości spadł znacznie poniżej 70%. Odtwarzalność, określona jako % RSD dla n=3 replik, była bardzo dobra dla wszystkich ocenianych probówek. Każdy pestycyd wykazywał wartość % RSD poniżej 20%, z wyjątkiem folpetu dla marki A i marki R.
Ekstrakty QuEChERS ze szpinaku
Rysunek 3.Ekstrakty QuEChERS szpinaku po oczyszczeniu za pomocą (a) Brand A, (b) Brand W, (c) Brand R, (d) Supel QuE PSA/C18/ENVI-Carb i (e) Supel QuE Verde QuEChERS Cleanup Tubes
Procentowe usuwanie chlorofilu całkowitego przez Supel™
Rysunek 4.Procentowe usuwanie chlorofilu całkowitego przez Supel™ QuE Verde z ekstraktów szpinaku przy użyciu różnych probówek czyszczących QuEChERS o pojemności 2 ml
Średni procent odzysku pestycydów
Rysunek 5.Średni procent odzysku pestycydów z ekstraktów szpinaku z domieszką 50 ng/ml w różnych probówkach czyszczących QuEChERS o pojemności 2 ml (n=3)
Wnioski
Ogólnie rzecz biorąc, chemicy żywności analizujący związki w zielonych matrycach uważają, że odzysk pestycydów wynosi od 70% do 120%, a usuwanie chlorofilu 95% lub więcej. Ze względu na silną interakcję między planarnymi pestycydami a planarnymi powierzchniami GCB, pozostaje kompromis między usuwaniem koloru a odzyskiwaniem analitu, szczególnie w przypadku najbardziej planarnych pestycydów, takich jak heksachlorobenzen i chlorotalonil. Większość producentów produktów QuEChERS stara się osiągnąć tę równowagę poprzez zmniejszenie ilości GCB w rurce czyszczącej. Supel™ QuE Verde łączy nowy węgiel z krzemionką pokrytą tlenkiem cyrkonu (Z-Sep+), aby zapewnić optymalną równowagę między odzyskiwaniem pestycydów planarnych a usuwaniem barwników. Ta aplikacja ilustruje, że Supel QuE Verde osiąga lepszą równowagę między usuwaniem chlorofilu i odzyskiwaniem pestycydów planarnych niż inne marki rurek QuEChERS zaprojektowanych do usuwania chlorofilu.
Materiały
Loading
Referencje
1.
AOAC Official Method 2007.01. [Internet]. Pesticide Residues in Foods by Acetonitrile Extraction and Partitioning with Magnesium Sulfate : Available from: https://nucleus.iaea.org/sites/fcris/Shared%20Documents/SOP/AOAC_2007_01.pdf
2.
EN15662:2008. Foods of plant origin. [Internet]. Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE - QuEChERS-method: Available from: http://www.chromnet.net/Taiwan/QuEChERS_Dispersive_SPE/QuEChERS_%E6%AD%90%E7%9B%9F%E6%96%B9%E6%B3%95_EN156622008_E.pdf