1.02699
Water
suitable for gas chromatography (GC), SupraSolv®, suitable for EPA 1613
Synonim(y):
Woda DI, Woda dejonizowana
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Water, for gas chromatography SupraSolv®
agency
suitable for EPA 1613
Poziom jakości
ciśnienie pary
23 hPa ( 20 °C)
linia produktu
SupraSolv®
Formularz
liquid
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Szybkie oznaczanie w próbkach krwi: Badania nad szybkim oznaczaniem barbituranów, w tym butabarbitalu, w ludzkiej krwi pełnej przeprowadzono przy użyciu chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas. Badanie to dostarcza istotnych danych na temat zachowania i kinetyki leku, krytycznych dla badań farmakokinetycznych i monitorowania terapeutycznego (Zhang et al., 2017).
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available