Kluczowe dokumenty
1.04735
Water
tested for EPA533 and EPA537.1 PFAS Methods LiChrosolv®
About This Item
Polecane produkty
opis
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
Poziom jakości
Próba
≥99.9% (GC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
tw
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
przydatność
suitable for UHPLC-MS
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
PFAS testing features:
- QC Batch tested 29 PFAS analytes according to EPA 533 (25 analytes) and EPA 537.1 (18 analytes)
- Lot to lot consistency: Multiple batches validated by a third-party accredited testing laboratory and internal laboratories
Cechy i korzyści
- Lowest impurity profile for Interference free baseline
- Borosilicate glass bottles minimize contamination with metal ions
- Lowest levels of trace metal impurities: for minimized metal ion adduct formation <5ppb
- Microfiltration through 0.2 μm filter
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)