Merck
53559-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å PFAS (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column, suitable for PFAS testing
Synonim(y):
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
2445 Kolumna HPLC Express 90 Å PFAS, 2,7 μm, column L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, suitable for PFAS testing
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L1
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
9.9% carbon loading
Parametry
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
10 cm × 2.1 mm
powierzchnia
135 m2/g
Matryca
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18, extensively endcapped octadecylsilane (ODS) bonding phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9
Zastosowanie
PFAS testing
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
2445 Express PFAS to szybka kolumna do wysokosprawnej chromatografii cieczowej oparta na sprawdzonej konstrukcji cząstek 4475. Cząstka 4475 stanowi cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji w porowatej powłoce o grubości 0,5 μm i mały całkowity rozmiar cząstek wynoszący 2,7 μm. Gęsto związana, intensywnie zakończona faza stacjonarna ODS 2445 Express PFAS zapewnia przetestowane rozwiązanie do analizy PFAS.
Komentarz do analizy
Docelowe anality obejmują krótkołańcuchowe i długołańcuchowe substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS), w tym izomery rozgałęzione i liniowe.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
53559-U4065266561388