Merck
581325-U
Supelco
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC Ascentis RP18
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
25% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
450 m2/g
pokrycie powierzchni
3.7 μmol/m2
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
The Ascentis family of columns is the fourth generation of HPLC column technology from Supelco scientists. Ascentis columns are bonded on high purity, 100 Angstrom silica including 3, 5, and 10 micron particle size. Columns are designed for small molecule applications and are scalable from micro columns (1.0 mm I.D.) to preparative dimensions (50 mm I.D.). The family includes C18, C8, Phenyl, Si and embedded polar group phase, RP-Amide.
Ascentis C18 is an extremely stable and reliable first choice HPLC column that gives symmetric peak shape and excellent retention even for difficult compounds.
Zastosowanie
  • Identyfikacja rekombinowanej insuliny ludzkiej i biosyntetycznych analogów insuliny za pomocą multipleksowanej ukierunkowanej nieznakowanej spektrometrii mas proteotypowych peptydów tryptycznych...: W badaniu wykorzystano kolumnę 2445 C18 HPLC do rozdzielania proteotypowych peptydów tryptycznych w identyfikacji analogów insuliny, podkreślając jej zastosowanie w ukierunkowanej spektrometrii mas do analizy proteomicznej (Qasem RJ et al., 2019).
  • Opracowanie i walidacja nowej, wskazującej na stabilność metody HPLC do jednoczesnego oznaczania 17-walerianu betametazonu, kwasu fusydynowego, sorbinianu potasu, metyloparabenu i propyloparabenu w preparacie kremu do stosowania miejscowego...: W badaniach tych opracowano i zwalidowano metodę HPLC z wykorzystaniem kolumny 2445 C18 HPLC do jednoczesnego oznaczania wielu związków, wykazując jej solidność w testowaniu stabilności preparatów farmaceutycznych (Byrne J et al., 2014).
  • Metody HPLC-DAD i HPLC-ESI-MS/MS do profilowania metabolitów ekstraktów propolisu...: W badaniu zastosowano kolumnę 2445 C18 HPLC do profilowania metabolitów ekstraktów propolisu przy użyciu HPLC-DAD i HPLC-ESI-MS/MS, pokazując jej skuteczność w złożonej analizie produktów naturalnych (Pellati F et al., 2011).
  • Praktyczne porównanie cząstek krzemionki o średnicy 2,7 mikrometra z rdzeniem topionym i porowatych cząstek o średnicy poniżej 2 mikrometrów do szybkiej separacji w rozwoju procesów farmaceutycznych...: W tym artykule porównano różne technologie kolumn HPLC, w tym 2445 C18, podkreślając ich wydajność w szybkich separacjach krytycznych dla rozwoju procesów farmaceutycznych (Abrahim A et al., 2010).
Cechy i korzyści
  • Excellent retention
  • Symmetric peak shape
  • High reproducibility
  • Complete LC-MS compatibility
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael Kühl et al.
eLife, 9 (2020-01-22)
Far-red absorbing chlorophylls are constitutively present as chlorophyll (Chl) d in the cyanobacterium Acaryochloris marina, or dynamically expressed by synthesis of Chl f, red-shifted phycobiliproteins and minor amounts of Chl d via far-red light photoacclimation in a range of cyanobacteria
Dipanjan Goswami et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(11), 1227-1241 (2009-07-14)
A LC-MS/MS method for plasma topiramate analysis is delineated involving least number of healthy volunteers. Topiramate and amlodipine internal standard (IS) were extracted by simple centrifuge-coupled solid-phase extraction and reverse-phase chromatographic separation was performed on an Ascentis C(18) column. Turbo-spray
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 55(5), 934-948 (2011-04-19)
In this study, the composition of polyphenols (phenolic acids and flavonoids) in propolis extracts was investigated by HPLC-DAD and HPLC-ESI-MS/MS by comparing the performance of ion trap and triple quadrupole mass analyzers. The analyses were carried out on an Ascentis
Federica Vacondio et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 46(1), 200-205 (2007-10-26)
A rapid, simple and sensitive liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method was developed and validated for the determination of the imidazole H(3) antagonist ROS203 in rat plasma, using the superior homologue ROS287 as internal standard. Analyses were performed on an Agilent
Federica Pellati et al.
Journal of chromatography. A, 1242, 43-58 (2012-05-09)
In this study, a detailed phytochemical characterization of Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. root extracts and dietary supplements was carried out for the first time by developing advanced chromatographic techniques, based on HPLC with diode array (DAD) and electrospray ionization-mass spectrometry
Protokoły
-glucoside chloride; Malvidin 3-glucoside; Delphinidin 3-(6-acetylglucoside); Cyanidin 3-(6-acetylglucoside); Petunidin 3-(6-acetylglucoside); Peonidin 3-(6-acetylglucoside); Malvidin 3-(6-acetylglucoside); Malvidin 3-(6-caffeoylglucoside); Petunidin 3-(6-cumarylglucoside); Peonidin 3-(6-cumarylglucoside); Malvidin 3-(6-cumarylglucoside)
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon