Kluczowe dokumenty
59660-U
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Stand-alone, for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
Synonim(y):
System kaset HPLC Guard
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Supelguard Guard Cartridge Holder, Stand-alone, for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
opakowanie
pkg of 1 ea fittings included
metody
HPLC: suitable
kompatybilność
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon