Key Documents
66841-U
Supelco
Guard Cartridge Holder for BIOshell Guard Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel holder (guard column)
Poziom jakości
linia produktu
BIOshell
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
Opis ogólny
This Guard Cartridge Holder can be used with 4.6 mm, 3.0 mm and 2.1 mm ID BIOshell columns.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.