21150AST
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Stand-Alone (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
Synonim(y):
Guard Cartridge System
About This Item
Polecane produkty
product name
Supelguard Guard Cartridge Holder, Stand-Alone (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
Materiały
stainless steel holder
Poziom jakości
opis
swivel design
opakowanie
pkg of 1 ea
dopasowywanie
10-32 female (Valco compatible)
kompatybilność
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2 to 4.6 mm I.D.)
Opis ogólny
Informacje prawne
polecane
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
Powiązane treści
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.