59586-U
Discovery® Cyano (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge, pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Polecane produkty
product name
Discovery® Cyano Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L10
opis
Supelguard Cartridge
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 4 mm
powierzchnia
200 m2/g
macierz
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
cyano phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
180 Å
pH robocze
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)