58298
SUPELCOSIL™ LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
SUPELCOSIL™ LC-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L1
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL™
zakres etykietowania
11.0% carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.1 μmol/m2
macierz
silica gel, spherical particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
pH
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zastosowanie
- Anthocyanins, flavonols, and carbohydrates in Tropea red onions (Allium cepa L.) during their determination by high performance liquid chromatography (HPLC) as well as HPLC coupled to mass spectrometry (MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source.
- Sinapyl derivatives in pineapple (Ananas comosus [L.] Merill) juice samples during their determination by semipreparative reversed phase HPLC.
- Aflatoxin M1 in milk and cheese samples during its determination by HPLC with post-column derivatization and fluorescence detection.
Informacje prawne
Zastosowanie
kartridż do prekolumny
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate
Analiza HPLC estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAMES) na urządzeniu SUPELCOSIL™ LC-18
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde
Chromatograms
application for HPLCapplication for air monitoring, application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.