Kluczowe dokumenty
58355-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC C18 o wysokiej czystości
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
SUPELCOSIL LC-18-DB HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
SUPELCOSIL
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
SUPELCOSIL
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
11.0% Carbon loading
Parametry
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matryca
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
pH robocze
2-7.5
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with PTC-AA
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
SUPELCOSIL LC-DB phases are specially deactivated for basic compounds. These columns provide shorter retention, better peak shape, and higher efficiency for organic bases than can be obtained on other Type A silica reversed-phase columns.
Zastosowanie
  • OPTYMALIZACJA I WALIDACJA METODY HPLC DO OZNACZANIA TETRAMETRYNY W FORMUŁACH SZAMPONÓW ULUDZI: W niniejszym badaniu omówiono optymalizację i walidację metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z wykorzystaniem kolumny 951 LC-18-DB HPLC do analizy tetrametryny w formulacjach szamponów (Zeric Stosic et al., 2016).
  • Charakterystyka spektrometryczna i oznaczanie HPLC głównych metabolitów nimesulidu w moczu u mężczyzn...: Szczegóły solidnego podejścia do identyfikacji i ilościowego oznaczania metabolitów nimesulidu za pomocą HPLC, podkreślając zastosowanie kolumny w złożonych matrycach biologicznych (Carini et al., 1998).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xinghua Sun et al.
Anticancer research, 25(1A), 59-62 (2005-04-09)
A rapid, sensitive and specific high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for the separation and quantification of L-methionine in plasma has been developed. After derivatization of plasma amino acids with o-phthalaldehyde (OPA), a 50 microl sample was loaded on a reversed-phase
M Carini et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 18(1-2), 201-211 (1998-12-24)
A study was undertaken for the characterization and quantitative determination of the main urinary metabolites of the non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) nimesulide (4-nitro-2-phenoxy-methanesulfonanilide) in man following single oral administration (200 mg). Urines were collected from six healthy volunteers at 12
P A Hynning et al.
Clinical chemistry, 34(12), 2502-2503 (1988-12-01)
A high-performance liquid chromatographic (HPLC) method for determining verapamil and norverapamil in plasma is presented and compared with gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS). The plasma samples were extracted at alkaline pH with hexane containing 2-butanol (20 mL/L) and then back-extracted into
D C Holland et al.
Journal of AOAC International, 78(4), 1067-1071 (1995-07-01)
A liquid chromatographic (LC) method is described for the simultaneous determination of the triazine herbicides, simazine (SIM), atrazine (ATZ), and propazine (PRO) in the 12.5-100 ppb range in catfish. The herbicides are extracted from catfish homogenates with ethyl acetate, followed
O Majid et al.
Therapeutic drug monitoring, 23(2), 163-168 (2001-04-11)
Recipients of organ transplants remain particularly dependent on prednisolone as part of their maintenance immunosuppression. Despite this, the pharmacokinetics of prednisolone have never been fully characterized in these patients, and consequently dosing remains empirical. Accurate monitoring of prednisolone, its primary
Protokoły
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
Analiza aminokwasów jest odpowiednim narzędziem do precyzyjnego określania ilości białka, ale także dostarcza szczegółowych informacji na temat względnych aminokwasów.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC
Global Trade Item Number
SKUGTIN
58355-U4061838549846