Key Documents
58230-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Reversed Phase LC-18 Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOSIL LC-18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
SUPELCOSIL
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
11.0% carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. limit
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
170 m2/g
pokrycie powierzchni
surface coverage 3.1 μmol/m2
macierz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å
pH
2-7.5
kompatybilność
for use with OPA-AA
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
A general purpose hydrophobic alkyl phase that is very retentive and gives good peak shape for a wide variety of compounds.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
Analiza aminokwasów jest odpowiednim narzędziem do precyzyjnego określania ilości białka, ale także dostarcza szczegółowych informacji na temat względnych aminokwasów.
HPLC Analysis of Paraquat and Diquat on SUPELCOSIL LC-18 after SPE using ENVI-8 DSK
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC