Kluczowe dokumenty
51949
Azoxystrobin-(cyanophenoxy-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Azoxystrobin-d4
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OC)/C(C1=C(OC2=NC=NC(OC3=C(C#N)C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=C2)C=CC=C1)=C/OC
InChI
1S/C22H17N3O5/c1-27-13-17(22(26)28-2)16-8-4-6-10-19(16)30-21-11-20(24-14-25-21)29-18-9-5-3-7-15(18)12-23/h3-11,13-14H,1-2H3/b17-13+/i3D,5D,7D,9D
Klucz InChI
WFDXOXNFNRHQEC-IRBJAXQRSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)