568272-U
Discovery® BIO Wide Pore C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 Kit
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Discovery® BIO Wide Pore C18 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 2 ea
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 4 mm
powierzchnia
100 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
2-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Opakowanie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)