Kluczowe dokumenty
57225-U
Supelco
SupelcleanENVI-Chrom P SPE Tube
bed wt. 250 mg, volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
polymeric RP SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
linia produktu
Supelclean
skład
bed wt., 250 mg
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
900 m2/g
pojemność
6 mL
Matryca
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
średnica
80-160 μm
wielkość porów
20-300 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Styrene/divinyl benzene co-polymer
Retention Mechanism: Reversed-phase or Adsorption
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions
  • Particle Size: 80-160 μm; Spherical Shape; Pore Size: 110- 175 Å; Surface Area: 900 m2/g
  • Highly crosslinked, neutral, specially cleaned styrenedivinylbenzene resin used to retain hydrophobic compounds with some hydrophilic functionality under reversed phase conditions
  • Highly resistant to extreme pH conditions
  • Typical applications include aromatics and phenolic compounds from aqueous sample matrices
  • Used for priority pollutant phenols from aqueous samples
Informacje prawne
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protokoły
Separation of 2-Nitrophenol; Pentachlorophenol; 2-Bromophenol; Phenol; 4-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2-Chlorophenol
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE