57064
Supelclean™ ENVI™-18 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
agency
suitable for ISO 25101
linia produktu
Supelclean™
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pkg of 30 ea
zakres etykietowania
17% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
pojemność
6 mL
Matryca
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
PFAS testing
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
- Polymerically bonded, octadecyl (17% C), endcapped
- Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
- Higher 17% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
- Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
- Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPENasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.