54331-U
Supelclean™ ENVI™-18 SPE Tube
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE frit
glass hardware
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 30
zakres etykietowania
17% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
475 m2/g
pojemność
6 mL
Matryca
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
wielkość cząstki
45 μm
wielkość porów
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
- Polymerically bonded, octadecyl (17% C), endcapped
- Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
- Higher 17% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
- Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
- Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
A comprehensive sample preparation and analytical procedure was developed by Supelco for determining BPA in drinking water.
Firma Supelco opracowała kompleksową procedurę przygotowania i analizy próbek do oznaczania BPA w wodzie pitnej.
Chromatograms
application for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
54331-U | 4061832567464 |